Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L Mekanisk pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12376152 Shop alle Gilson produkter
Model-:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Nøjagtighed:
±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
±12,± 15,± 30 μL
±3,± 4,± 8 μL
±30,± 40,± 60 μL
Inkluderer:
Ingen spidsudkaster
Plastspidsudkaster
Spidsejektor i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12376152
Brand: Gilson™ FA10006P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De PIPETMAN™ L Mechanical Pipet er en letvægtspipette med låsbar volumen og lave kræfter.
Mekanisk pipette kombinerer den legendariske robusthed PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignet krop og state-of-the-art intern mekanisme for at tilbyde overlegen komfort og nøjagtighed. Tilgængelig i 8 enkeltkanalsmodeller, der dækker volumenområdet fra 0,2 L μtil 10mL.
  • Redesignet håndtag ligger naturligt i brugerens hånd, uanset størrelsen.
  • Volumenlåsesystem garanterer ingen utilsigtet ændring i volumen under pipettering.
  • Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
  • 2D identifikationskode tillader nem sporing af produktinformation.
  • Ny stempelenhed designet til at forbedre pipettering og skyllekræfter drastisk.
  • Redesignet spidsudkasterform og intern mekanisme giver reducerede spidsudkastningskræfter med 50 %.
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt, kontakt venligst din Fisher Scientific Salgsrepræsentant for flere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3,± 4,± 8 μL
Kompatible tips D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST tip
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med D-1000, D-1200, DF1000ST, DF1200ST Tip
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- P1000L
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 100 til 1000 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Transport af en afmålt mængde væske
Til brug med (udstyr) D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST tip
Inkluderer Plastspidsudkaster
Mængde 1
garanti 1 år
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (metrisk) 11 cm
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Højde (metrisk) 4 cm
Egnet til formålet Certificeret kvalitet