Beskrivelse
Mekanisk pipette kombinerer den legendariske robusthed fra Classic PIPETMAN™ med en nydesignet krop og en topmoderne intern mekanisme for at tilbyde overlegen komfort og præcision. Fås i 8 enkeltkanalsmodeller, der dækker volumen fra 0,2 μl til 10 ml.
- Det redesignede håndtag passer naturligt i brugerens hånd, uanset størrelsen.
- Volumenlåsesystemet garanterer ingen utilsigtet ændring i volumen under pipettering.
- Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
- 2D-identifikationskode muliggør nem sporing af produktinformation.
- Ny stempelmontering designet til drastisk at forbedre pipettering og udrensningskræfter.
- Den redesignet spidsudkasterform og den interne mekanisme giver 50% reduceret udstødningskræfter på spidsen.
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt, kontakt venligst din Fisher Scientific Salgsrepræsentant for flere detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±3,± 4,± 8 μL |
| Kompatible tips | D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST tip |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | D-1000, D-1200, DF1000ST, DF1200ST Tip |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |