Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM L Mekanisk Pipet
Artikelnummer. 12366142 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Model-:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Nøjagtighed:
±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
±12,± 15,± 30 μL
±3,± 4,± 8 μL
±30,± 40,± 60 μL
Inkluderer:
Ingen spidsudkaster
Plastspidsudkaster
Rustfrit stål spidsudkaster
Spidsejektor i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Volumen (metrisk) Nøjagtighed Inkluderer Pakningsstørrelse
12366142 P2L 0,2 til 2μ L ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12396142 P10L 1 til 10μL ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL Plastspidsudkaster Hver
12306152 P20L 2 til 20 μL ±0,1,± 0,1,± 0,2 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12376142 P2L 0,2 til 2μ L ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL Plastspidsudkaster Hver
12386142 P10L 1 til 10μL ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12326152 P100L 10 til 100μL ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12336152 P100L 10 til 100μL ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL Plastspidsudkaster Hver
12346152 P200L 20 til 200 μL ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12356152 P200L 20 til 200 μL ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL Plastspidsudkaster Hver
12366152 P1000L 100 til 1000 μL ±3,± 4,± 8 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12386152 P5000L 500 til 5000μ L ±12,± 15,± 30 μL Rustfrit stål spidsudkaster Hver
12376152 P1000L 100 til 1000 μL ±3,± 4,± 8 μL Plastspidsudkaster Hver
12396152 P10 ml 1 til 10 ml ±30,± 40,± 60 μL Ingen spidsudkaster Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12366142 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FA10001M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00 DKK
    2593.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 471.30 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
PIPETMANTM L Mekanisk Pipet er en letvægts pipet med låsbart volumen og lave kræfter.
Mekanisk pipette kombinerer den legendariske robusthed fra Classic PIPETMAN™ med en nydesignet krop og en topmoderne intern mekanisme for at tilbyde overlegen komfort og præcision. Fås i 8 enkeltkanalsmodeller, der dækker volumen fra 0,2 μl til 10 ml.
  • Det redesignede håndtag passer naturligt i brugerens hånd, uanset størrelsen.
  • Volumenlåsesystemet garanterer ingen utilsigtet ændring i volumen under pipettering.
  • Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
  • 2D-identifikationskode muliggør nem sporing af produktinformation.
  • Ny stempelmontering designet til drastisk at forbedre pipettering og udrensningskræfter.
  • Den redesignet spidsudkasterform og den interne mekanisme giver 50% reduceret udstødningskræfter på spidsen.
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt, kontakt venligst din Fisher Scientific Salgsrepræsentant for flere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
Kompatible tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST spids
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- P2L
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 0,2 til 2μ L
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Transport af en afmålt mængde væske
Til brug med (udstyr) D10, DL10, DF10ST, DFL10ST spids
Inkluderer Spidsejektor i rustfrit stål
Mængde 1
garanti 1 år
Længde (engelsk) 12,6''
Længde (metrisk) 32 cm
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Højde (metrisk) 4 cm
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.