Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L Mekanisk pipette
Shop alle Gilson produkter
Model-:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Nøjagtighed:
±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
±12,± 15,± 30 μL
±3,± 4,± 8 μL
±30,± 40,± 60 μL
Inkluderer:
Ingen spidsudkaster
Plastspidsudkaster
Spidsejektor i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mekanisk pipette kombinerer den legendariske robusthed PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignet krop og state-of-the-art intern mekanisme for at tilbyde overlegen komfort og nøjagtighed. Tilgængelig i 8 enkeltkanalsmodeller, der dækker volumenområdet fra 0,2 L μtil 10mL.
- Redesignet håndtag ligger naturligt i brugerens hånd, uanset størrelsen.
- Volumenlåsesystem garanterer ingen utilsigtet ændring i volumen under pipettering.
- Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
- 2D identifikationskode tillader nem sporing af produktinformation.
- Ny stempelenhed designet til at forbedre pipettering og skyllekræfter drastisk.
- Redesignet spidsudkasterform og intern mekanisme giver reducerede spidsudkastningskræfter med 50 %.
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt, kontakt venligst din Fisher Scientific Salgsrepræsentant for flere detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL |
| Kompatible tips | D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST tip |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | D-200, D-300, DF100ST, DF200ST, DF300ST Tip |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |