Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L Fast pipette
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
300μ l
400μ L
500 μl
1000 μL
5000μ L
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid/blå
Lilla
Rød
Model-:
F1000L
F100L
F10L
F1L
F200L
F20L
F250L
F25L
F2L
F300L
F400L
F5000L
F500L
F50L
F5L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forbedret håndtagsdesign til intensive brugere med lavere vægt og større krog.
- Gradueret dæksel kan justeres af brugere i laboratoriet for tætte og tyktflydende væsker (når den er nulstillet, kan den nye volumen ikke ændres ved et uheld).
- Den nederste del af trykknappen er farvet i blåt, hvilket gør den let at identificere som en model med fast volumen.
- For nem adgang til de dele, der kan repareres, er pipetten udstyret med Gilson klip ejektor.
- 2D identifikationskode for nem sporbarhed.
- Sporingsfunktionen inkluderer produktets referencenummer, fremstillingsdato, serienummer og nominelt volumen.
- Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO8655, CE, GLP |
| Kompatible tips | D5000 tip |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lilla |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | D-5000 Tip |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |