Beskrivelse
Byggesætskomponenter:
- Tre PIPETMAN-pipetter: P2, P10 og P100 (udstyret med udkastere i rustfrit stål)
- Dual tip-ejector adapter til P2G og P10G
- To PIPETMAN DIAMOND TIPACKs: DL10 og D200 (stativer med 96 spidser hver)
- En Gilson guide til pipettering håndbog
- Tre spidsudskydere i plast
- Inkluderer også tilbehør som 10 COLORISTM identifikationsclips, 3 SingleTM pipetholdere og 1 Gilson Guide to Pipetting
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | DL10 og D200 tips |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå/hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Manuel luftforskydningspipette |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetmand |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |