Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM-pipet
Artikelnummer. p-4330398 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Gul
Laks
Lilla
Orange
Rød
Rød
Model-:
P10
P10 ml
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 μl
0,2 til 2μ L
1 til 10 μl
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100 μl
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Inkluderer:
Ingen ejektor
Plastikspids-udkaster
Spidsejektor i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Model- Volumen (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
12346122 Orange P2 0,2 til 2μ L Spidsejektor i rustfrit stål Hver
11387790 Rød P10 1 til 10 μl Plastikspids-udkaster Hver
12356122 Orange P2 0,2 til 2 μl Plastikspids-udkaster Hver
12386122 Gul P20 2 til 20 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12366122 Rød P10 1 til 10μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12396122 Gul P20 2 til 20 μL Plastikspids-udkaster Hver
12316132 Laks P100 10 til 100 μl Plastikspids-udkaster Hver
12306132 Laks P100 10 til 100μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12326132 Gul P200 20 til 200 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12366132 Lilla P5000 500 til 5000μ L Ingen ejektor Hver
12336132 Gul P200 20 til 200 μL Plastikspids-udkaster Hver
12346132 Blå P1000 100 til 1000 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12356132 Blå P1000 100 til 1000 μL Plastikspids-udkaster Hver
12376132 Blå P10 ml 1 til 10 ml Ingen ejektor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 12346122 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F144054M
Læg i indkøbskurv
PIPETMAN bringer et nyt niveau af komfort ind Gilson serie med en nydesignet stempelmekanisme, der reducerer den nødvendige kraft til at aspirere og dispensere væsker. PIPETMAN opretholder den pålidelige holdbarhed, nøjagtighed og pålidelighed af de originale PIPETMAN-pipetter med komfort.
  • Body (håndtag) i PVDF minimerer håndopvarmningseffekten under pipettering og er modstandsdygtig over for aggressive kemikalier
  • Direkte volumenlæsning i decimalcifre hjælper med at undgå fejl i lydstyrkeindstillingen
  • Leveres med klassisk metal- eller plastikspidsudkaster
  • Clip-udkasteren sidder sikkert fast i pipettens krop og hjælper med at forhindre, at den glider over tid
  • Omdesignet tætning, lettere udstødningsfjedre og høj kvalitet stempelfedt giver så lidt som 2 Newton kraft til at pipere
  • Stempelfedt af høj kvalitet
Modelspecifikke egenskaber
  • Modellerne P2 og P10 har dobbelte spidsudkastere til brug med D10 (kort) og DL10 (lang) spidser
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt. Kontakt venligst din Fisher Scientific salgsrepræsentant for flere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,024,± 0,025,± 0,03 μL
Kompatible tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST spids
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip
Greb Type Ergonomi
Materiale PVDF, rustfrit stål
Model- P2
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 0,2 til 2μ L
Til brug med (applikation) Ekstremt lave pipeteringskræfter, letvægtsdesign
Til brug med (udstyr) D10, DL10, DF10ST, DFL10ST spids
Inkluderer Spidsejektor i rustfrit stål
Mængde 1
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 318 x 108 x 38 mm
Længde (engelsk) 14,37 tommer
Længde (metrisk) 36.5 cm
Bredde (engelsk) 12,01 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Højde (engelsk) 4,72 tommer
Højde (metrisk) 12 cm
Vægt (engelsk) .42 lb
Vægt (metrisk) .19 kg
Egnet til formålet Certificeret kvalitet