Beskrivelse
- Body (håndtag) i PVDF minimerer håndopvarmningseffekten under pipettering og er modstandsdygtig over for aggressive kemikalier
- Direkte volumenlæsning i decimalcifre hjælper med at undgå fejl i lydstyrkeindstillingen
- Leveres med klassisk metal- eller plastikspidsudkaster
- Clip-udkasteren sidder sikkert fast i pipettens krop og hjælper med at forhindre, at den glider over tid
- Omdesignet tætning, lettere udstødningsfjedre og høj kvalitet stempelfedt giver så lidt som 2 Newton kraft til at pipere
- Stempelfedt af høj kvalitet
Modelspecifikke egenskaber
- Modellerne P2 og P10 har dobbelte spidsudkastere til brug med D10 (kort) og DL10 (lang) spidser
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt. Kontakt venligst din Fisher Scientific salgsrepræsentant for flere detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±30,± 40,± 60 μL |
| Kompatible tips | D10 Tip |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Dispenseringshastighed | Område for |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | D-10 tip |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | PVDF, rustfrit stål |
| Vis mere |