Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetter
Shop alle Gilson produkter
Farve:
Blå
Blå
Gul
Laks
Lilla
Orange
Rød
Rød
Model-:
P10
P10 ml
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 μl
0,2 til 2μ L
1 til 10 μl
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100 μl
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Inkluderer:
Ingen ejektor
Plastikspidsudkaster
Spidsejektor i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Body (handle) in PVDF minimizes the hand-warming effect during pipetting and is resistant against aggressive chemicals
- Direct volume reading in decimal digits helps prevent mistakes in volume setting
- Comes with classic metal or plastic tip ejector
- Clip ejector fits securely into the body of the pipette and helps avoid slipping over time
- Redesigned seal, lighter ejection springs and high quality piston grease offer as low as 2 Newtons of force to pipet
- High quality piston grease
Model Specific Features
- Models P2 and P10 incorporate dual position tip ejectors for use with D10 (short) and DL10 (long) tips
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt. Kontakt venligst din Fisher Scientific salgsrepræsentant for flere detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0.024, ±0.025, ±0.03μL |
| Kompatible tips | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip |
| Justerbar spidsafstand | No |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Orange |
| Dispenseringshastighed | Manual |
| Engangs | Reusable |
| Til brug med | D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip |
| Greb Type | Ergonomic |
| Materiale | PVDF, Stainless Steel |
| Vis mere |