Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11387790 Shop alle Gilson produkter
Farve:
Blå
Blå
Gul
Laks
Lilla
Orange
Rød
Rød
Model-:
P10
P10 ml
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 μl
0,2 til 2μ L
1 til 10 μl
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100 μl
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Inkluderer:
Ingen ejektor
Plastikspidsudkaster
Spidsejektor i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11387790
Brand: Gilson™ F144055P
PIPETMAN bringer et nyt niveau af komfort ind Gilson serie med en nydesignet stempelmekanisme, der reducerer den nødvendige kraft til at aspirere og dispensere væsker. PIPETMAN opretholder den pålidelige holdbarhed, nøjagtighed og pålidelighed af de originale PIPETMAN-pipetter med komfort.
  • Body (handle) in PVDF minimizes the hand-warming effect during pipetting and is resistant against aggressive chemicals
  • Direct volume reading in decimal digits helps prevent mistakes in volume setting
  • Comes with classic metal or plastic tip ejector
  • Clip ejector fits securely into the body of the pipette and helps avoid slipping over time
  • Redesigned seal, lighter ejection springs and high quality piston grease offer as low as 2 Newtons of force to pipet
  • High quality piston grease
Model Specific Features
  • Models P2 and P10 incorporate dual position tip ejectors for use with D10 (short) and DL10 (long) tips
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt. Kontakt venligst din Fisher Scientific salgsrepræsentant for flere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0.025, ±0.075, ±0.1μL
Kompatible tips D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Rød
Dispenseringshastighed Manual
Engangs Reusable
Til brug med D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST Tip
Greb Type Ergonomic
Materiale PVDF, Stainless Steel
Model- P10
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhed No
Sterilitet Non-sterile
Type Pipette
Volumen (metrisk) 1 til 10 μl
Til brug med (applikation) Extremely low pipetting forces, lightweight design
Til brug med (udstyr) D10, DL10, DF10ST, DFL10ST tip
Inkluderer Plastikspidsudkaster
Mængde 1
garanti 3 Year
Dimensioner (L x B x H) 318 x 108 x 38 mm
Længde (engelsk) 14.37 in.
Længde (metrisk) 36.5 cm
Bredde (engelsk) 12.01 in.
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Højde (engelsk) 4.72 in.
Højde (metrisk) 12 cm
Vægt (engelsk) .42 lb
Vægt (metrisk) .19 kg
Egnet til formålet Certified Quality