Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette Artikelnummer.: 10676073
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10676073 Shop alle Gilson produkter
1000 μL, ±8μL, F1000, Hver
Volumen (metrisk):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
1000 μL
5000 μL
Nøjagtighed:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8μL
Model-:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10676073
Brand: Gilson™ F123606
Se alternative produkter
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±8μL
Certificeringer/compliance GLP
Kompatible tips D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue
Engangs Reusable
Til brug med D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
Materiale Polypropylene
Model- F1000
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Fixed Volume Pipette
Volumen (metrisk) 1000 μL
Til brug med (udstyr) D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Inkluderer Stainless Steel piston and PVDF handle
garanti 3 Years
Længde (engelsk) 4.25 in.
Længde (metrisk) 10.8 cm
Bredde (engelsk) 12.48 in.
Bredde (metrisk) 31.7 cm
Højde (engelsk) 1.42 in.
Højde (metrisk) 3.6 cm
Egnet til formålet Certified Quality
Produkttitel
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette >