Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10403952 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
1000 μL
5000 μL
Nøjagtighed:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8μL
Model-:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10403952
Brand: Gilson™ F123605
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±1.6μL
Certificeringer/compliance GLP
Kompatible tips D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST tip
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue
Engangs Reusable
Til brug med D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST Tip
Materiale Polypropylene
Model- F200
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Fixed Volume Pipette
Volumen (metrisk) 200 μL
Til brug med (udstyr) D200, DF100ST, DF200ST, DF300ST tip
Inkluderer Stainless Steel piston and PVDF handle
garanti 3 Years
Længde (engelsk) 4.25 in.
Længde (metrisk) 10.8 cm
Bredde (engelsk) 12.48 in.
Bredde (metrisk) 31.7 cm
Højde (engelsk) 1.42 in.
Højde (metrisk) 3.6 cm
Egnet til formålet Certified Quality