Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10061922 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
500 μl
1000 μl
5000 μl
Nøjagtighed:
±0,08 μl
±0,1 μl
±0,2 μl
±0,25 μl
±0,4 μl
±0,8 μl
±1,6 μl
±3 μl
±3,5 μl
±3,6 μl
±30 μl
±4 μl
±8 μl
Model-:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10061922
Brand: Gilson™ F123787
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3 μl
Certificeringer/compliance GLP
Kompatible tips D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Blue
Engangs Reusable
Til brug med D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
Materiale Polypropylene
Model- F250
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Fixed Volume Pipette
Volumen (metrisk) 250 μl
Til brug med (udstyr) D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Inkluderer Stainless Steel piston and PVDF handle
garanti 3 Years
Længde (engelsk) 4.25 in.
Længde (metrisk) 10.8 cm
Bredde (engelsk) 12.48 in.
Bredde (metrisk) 31.7 cm
Højde (engelsk) 1.42 in.
Højde (metrisk) 3.6 cm
Egnet til formålet Certified Quality