Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Universal Fit Gel Loading Pipette Tips: Usterile
Shop alle Gilson produkter
Tip stil:
Flad, Gel påfyldning
Gel påfyldning, Rund
Gradueringer:
2 μL
5 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Beskrivelse
- Farvekodet spidsemballage svarer til industristandarder for volumenfarvetilpasning til pipetter
- Har gradueringer ved varierende volumener, hvilket giver mulighed for hurtig kontrol ved aspiration af prøver
- Steril model også tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | Gel påfyldning |
| Længde (engelsk) | 12,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.255cm |
| Rene krav | RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free |
| Til brug med (applikation) | Gel Loading |
| Vis mere |