Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM EcoPackTM Tips
Artikelnummer. 12507536 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12507536 2 til 200μ L Pakke med 10000
12571087 100 til 1200μ L Pakke med 10000
10071942 0,1 til 20μ L Pakke med 10000
10570923 100 til 1.000μ l Pakke med 10000
10693963 0,1 til 10μ L Pakke med 10000
10614163 20 til 300 μL Pakke med 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12507536 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F161930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2388.78 DKK
    1598.53 DKK / Pakke med 10000
    Spare 790.25 DKK
    33% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Sikrer optimal ydeevne af PIPETMAN-pipetter over hele volumenområdet. GilsonTM PIPETMANTM EcoPackTM Tips er fuldt autoklaverbare.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
  • Fremstillet i et renrum og dermed ingen risiko for kontaminering.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Volumeninddelinger gør det nemt at visuelt kontrollere den opsugede volumen.
  • Kræver lav spidsmonteringskraft.
  • Nem identifikation med farvekodet emballage.
  • Bulk Packs er forseglet med en manipulationssikker strimmel, som nemt kan åbnes for hurtig adgang.
  • Bulk Packs lukkes ved hjælp af den hurtigforseglede strimmel for at forhindre kontaminering og tab af spidser.
  • hver EcoPack æsken indeholder 10.000 spidser (10 poser med 1000 spidser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- D200
Længde (engelsk) 23,62 tommer.
Længde (metrisk) 60 cm
Diameter (metrisk) Udvendig .4 mm
Format Indpakket
Tip stil Universel
Mængde 10000
Produkttype Pipettip
Farvekode Gul
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman
Uddannet Ja
Produktlinje Pipetman EcoPack
Materiale Polypropylen
Gradueringer 20 μl; 100 μl