Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ Tips
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Beskrivelse
- Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
- Fremstillet i et renrum og dermed ingen risiko for kontaminering.
- Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
- Volumeninddelinger gør det nemt at visuelt kontrollere den opsugede volumen.
- Kræver lav spidsmonteringskraft.
- Nem identifikation med farvekodet emballage.
- Bulk Packs er forseglet med en manipulationssikker strimmel, som nemt kan åbnes for hurtig adgang.
- Bulk Packs lukkes ved hjælp af den hurtigforseglede strimmel for at forhindre kontaminering og tab af spidser.
- hver EcoPack æsken indeholder 10.000 spidser (10 poser med 1000 spidser).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 20μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | DL10 |
| Længde (engelsk) | 15,67 tommer. |
| Længde (metrisk) | 39.8 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | .4 mm |
| Format | Indpakket |
| Vis mere |