Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM EasyPackTM Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10001962 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
1 til 10 ml
1 til 5 ml
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
Format:
Indpakket
Mængde:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1002
Pakke med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Format Mængde unitSize
10001962 100 til 1.000μ l Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
10367132 1 til 10 ml Indpakket 200 (4 x 50) Pakke med 200
12629591 100 til 1200μ L Indpakket 200 Pakke med 1000
10521103 0,1 til 20μ L Indpakket 200 Pakke med 1000
10357852 1 til 5 ml Indpakket 334 Pakke med 1002
10614353 0,1 til 10μ L Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
10367802 2 til 200μ L Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
10245832 20 til 300 μL Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10001962 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F161671
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Ver todas las promociones
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sørg for optimal ydeevne af PIPETMAN-pipetter på tværs af hele volumen med PIPETMANTM EasyPackTM Tips.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
  • Fremstillet i et renrum og dermed ingen risiko for kontaminering.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Volumeninddelinger gør det nemt at visuelt kontrollere den opsugede volumen.
  • Kræver lav spidsmonteringskraft.
  • Nem identifikation med farvekodet emballage.
  • Bulkpakker er forseglet med en lynlåslås, som nemt kan åbnes for hurtig adgang og lukkes ved hjælp af den hurtigforseglede strimmel for at forhindre forurening og tab af spidser.
  • hver EasyPack æsken indeholder 1000 spidser (5 poser med 200 spidser eller 1 pose med 1000; 4 poser med 50 spidser eller 3 poser med 334 spidser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 7,87 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Diameter (metrisk) Udvendig .82 mm
Format Indpakket
Tip stil Universel
Emballage 5 poser med 200 tips
Mængde 1000 (5 x 200)
Produkttype Pipettip
Farvekode Mørkeblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman
Uddannet Ja
Produktlinje Pipetman EasyPack
Materiale Polypropylen
Gradueringer 300 μl; 1000 μl
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.