Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4330373 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
1 til 10 ml
1 til 5 ml
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
Format:
Indpakket
Mængde:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1002
Pakke med 200
Artikelnummer. 10367132
Brand: Gilson™ F161210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre optimal ydeevne af PIPETMAN-pipetter over hele volumenområdet med PIPETMAN™ EasyPack™ Tips.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
  • Fremstillet i et renrum og dermed ingen risiko for kontaminering.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Volumeninddelinger gør det nemt at visuelt kontrollere den opsugede volumen.
  • Kræver lav spidsmonteringskraft.
  • Nem identifikation med farvekodet emballage.
  • Bulkpakker er forseglet med en lynlåslås, som nemt kan åbnes for hurtig adgang og lukkes ved hjælp af den hurtigforseglede strimmel for at forhindre forurening og tab af spidser.
  • hver EasyPack æsken indeholder 1000 spidser (5 poser med 200 spidser eller 1 pose med 1000; 4 poser med 50 spidser eller 3 poser med 334 spidser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 7,87 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Diameter (metrisk) Udvendig .07 in
Format Indpakket
Tip stil Universel
Emballage 4 poser med 50 tips
Mængde 200 (4 x 50)
Produkttype Pipettip
Farvekode Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman
Uddannet Ja
Produktlinje Pipetman EasyPack
Materiale Polypropylen
Gradueringer 1 mL