Beskrivelse
- Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
- Fremstillet i et renrum og dermed ingen risiko for kontaminering.
- Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
- Volumeninddelinger gør det nemt at visuelt kontrollere den opsugede volumen.
- Kræver lav spidsmonteringskraft.
- Nem identifikation med farvekodet emballage.
- Bulkpakker er forseglet med en lynlåslås, som nemt kan åbnes for hurtig adgang og lukkes ved hjælp af den hurtigforseglede strimmel for at forhindre forurening og tab af spidser.
- hver EasyPack æsken indeholder 1000 spidser (5 poser med 200 spidser eller 1 pose med 1000; 4 poser med 50 spidser eller 3 poser med 334 spidser).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 2 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 4,72 tommer |
| Længde (metrisk) | 12 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | .4 mm |
| Format | Indpakket |
| Tip stil | Universel |
| Vis mere |