Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM EasyPackTM Tips
Artikelnummer. 10367132 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
1 til 10 ml
1 til 5 ml
100 til 1.000μ l
100 til 1200μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
Format:
Indpakket
Mængde:
1000 (5 x 200)
200
200 (4 x 50)
334
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1002
Pakke med 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Format Mængde Pakningsstørrelse
10367132 1 til 10 ml Indpakket 200 (4 x 50) Pakke med 200
12629591 100 til 1200μ L Indpakket 200 Pakke med 1000
10521103 0,1 til 20μ L Indpakket 200 Pakke med 1000
10357852 1 til 5 ml Indpakket 334 Pakke med 1002
10614353 0,1 til 10μ L Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
10001962 100 til 1.000μ l Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
10367802 2 til 200μ L Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
10245832 20 til 300 μL Indpakket 1000 (5 x 200) Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10367132 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F161210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00 DKK
    454.48 DKK / Pakke med 200
    Spare 57.52 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Sørg for optimal ydeevne af PIPETMAN-pipetter på tværs af hele volumen med PIPETMANTM EasyPackTM Tips.
  • Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
  • Fremstillet i et renrum og dermed ingen risiko for kontaminering.
  • Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
  • Volumeninddelinger gør det nemt at visuelt kontrollere den opsugede volumen.
  • Kræver lav spidsmonteringskraft.
  • Nem identifikation med farvekodet emballage.
  • Bulkpakker er forseglet med en lynlåslås, som nemt kan åbnes for hurtig adgang og lukkes ved hjælp af den hurtigforseglede strimmel for at forhindre forurening og tab af spidser.
  • hver EasyPack æsken indeholder 1000 spidser (5 poser med 200 spidser eller 1 pose med 1000; 4 poser med 50 spidser eller 3 poser med 334 spidser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 10 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 7,87 tommer
Længde (metrisk) 20 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,07 tommer
Format Indpakket
Tip stil Universel
Emballage 4 poser med 50 tips
Mængde 200 (4 x 50)
Produkttype Pipettip
Farvekode Lyseblå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman
Uddannet Ja
Produktlinje Pipetman EasyPack
Materiale Polypropylen
Gradueringer 1 mL