Beskrivelse
- Optimeret geometri og rent polypropylenmateriale sikrer lav retention og naturligt hydrofob overflade.
- Fremstillet i et renrum og derfor ingen risiko for forurening.
- Fuld sporbarhed fra formen til bænken garanteret.
- Volumengraderinger gør det nemt visuelt at tjekke den aspirerede volumen.
- Kræver lav monteringskraft til spidsen.
- Enkel identifikation med farvekodet emballage.
- Bulkpakker forsegles med en lynlås, som nemt kan åbnes for hurtig adgang og lukkes ved hjælp af den hurtigtlukkende strimmel for at forhindre forurening og tab af spidser.
- Hver EasyPack kasse indeholder 1000 tips (5 poser med 200 tips eller 1 pose med 1000; 4 poser med 50 tips eller 3 poser med 334 tips).
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 5 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 12,17 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.9 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.5 mm |
| Format | Indpakket |
| Tip stil | Universel |
| Vis mere |