Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Pipettip - Genindlæs pakker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15287783 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 til 200μ L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15287783 2 til 200μ L
1 options
Artikelnummer. 15287783 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F167013
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
RELOAD PACK er den nemmeste og hurtigste måde at genopfylde tom TIPACK Box
  • Tre gange mindre end almindelig tipkasse
  • Miljøvenlig - bruger op til 70 % mindre plastik end almindelig reolboks
  • Farvekodede stativer til at adskille spidsmodeller og angive kompatible Gilson pipette modeller
  • Autoklaveringsforhold: Fugtig varme/121 °C/20 minutter/1 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- D200
Format Genopfyldning
Produktlinje Pipetman Diamant