Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Genladningspakke Tomt Bokssæt
Artikelnummer. 15279386 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Holder:
D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl), D200 pipettespidser (2 til 200 μl)
D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl)
Array:
10 x 96
6 x 96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Array Pakningsstørrelse
15279386 D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl), D200 pipettespidser (2 til 200 μl) 10 x 96 Pakke med 2
15209396 D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl) 6 x 96 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279386 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F171204
På lager
Læg i indkøbskurv
PIPETMANTM Diamond Reload Pack Empty Box Set til blisterpåfyldning og genopladningspakker. Let at opbevare på alle bænke.
  • Hold spidser af model DL10 (0,1 til 20μ L), D200 (2 til 200μ L), D1000 (100 til 1000μ L)
  • 70 % mindre plastik
  • Tre gange mindre end almindelig tipkasse
  • Miljøvenlig
  • Fås i sæt af 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl), D200 pipettespidser (2 til 200 μl)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, interlocking
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Diamantspidser
Mængde Sæt med 2
Størrelse 134 x 89 x 127 mm
Længde (metrisk) 9.3 cm
Længde (engelsk) 3,66 tommer.
Bredde (engelsk) 5,28 tommer.
Højde (engelsk) 4,92 tommer.
Inkluderer 2 tomme stativer
Produkttype Genindlæs tom boks
Array 10 x 96