Få mere at vide
Gilson™ PIPETMANTM DIAMOND Genladningspakke Tomt Bokssæt
Artikelnummer. 15209396 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Holder:
D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl), D200 pipettespidser (2 til 200 μl)
D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl)
Array:
10 x 96
6 x 96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Array Pakningsstørrelse
15209396 D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl) 6 x 96 Pakke med 2
15279386 D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl), D200 pipettespidser (2 til 200 μl) 10 x 96 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209396 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F171504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    117.54 DKK / Pakke med 2
    Spare 10.46 DKK
    8% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
PIPETMANTM Diamond Reload Pack Empty Box Set til blisterpåfyldning og genopladningspakker. Let at opbevare på alle bænke.
  • Hold spidser af model DL10 (0,1 til 20μ L), D200 (2 til 200μ L), D1000 (100 til 1000μ L)
  • 70 % mindre plastik
  • Tre gange mindre end almindelig tipkasse
  • Miljøvenlig
  • Fås i sæt af 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, interlocking
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Diamantspidser
Mængde Sæt med 2
Størrelse 134 x 89 x 196 mm
Længde (metrisk) 9.3 cm
Længde (engelsk) 3,66 tommer.
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (engelsk) 7,56 tommer.
Inkluderer 2 tomme stativer
Produkttype Genindlæs tom boks
Array 6 x 96