Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Pipet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10327282 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 μl
1 til 10 μl
1 til 10 ml
1000 til 5000 μl
2 til 20 μl
20 til 100 μl
20 til 200 μl
200 til 1000 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10327282
Brand: Gilson™ F123601
The PIPETMAN Classic line, the world standard in pipetting, offers a wide range of continuously adjustable air-displacement pipettes suited for aqueous solutions of moderate viscosity and density.
  • Fully adjustable, air-displacement pipette with selected volume shown on digital indicator (volumeter)
  • Tip holder and tip ejector are autoclavable to avoid cross-contamination
  • Each pipet bears engraved identification number for traceability
Ordreinfo
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0.5, ±1μL
Kompatible tips D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Justerbar spidsafstand No
Farve Yellow
Dispenseringshastighed Manual
Engangs Reusable
Greb Type Ergonomic
Materiale Polypropylene
Model- P200
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetman Classic
Programmerbarhed No
Sterilitet Non-sterile
Type Pipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μl
Til brug med (applikation) Small Volume Dispensing of Aqueous Fluids of Moderate Viscosity and Density (Molecular Biology, Immunology)
Længde (engelsk) 14.37 in.
Længde (metrisk) 36.5 cm
Bredde (engelsk) 12.01 in.
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Højde (engelsk) 4.72 in.
Højde (metrisk) 12 cm
Egnet til formålet Certified Quality