Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ Classic Pipet
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 μl
1 til 10 μl
1 til 10 ml
1000 til 5000 μl
2 til 20 μl
20 til 100 μl
20 til 200 μl
200 til 1000 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fully adjustable, air-displacement pipette with selected volume shown on digital indicator (volumeter)
- Tip holder and tip ejector are autoclavable to avoid cross-contamination
- Each pipet bears engraved identification number for traceability
Ordreinfo
Trade in program available. Please contact your Fisher Scientific Sales representative for more details.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±30, ±40, ±60μL |
| Kompatible tips | D10mL |
| Justerbar spidsafstand | No |
| Farve | Blue |
| Dispenseringshastighed | Manual |
| Engangs | Reusable |
| Greb Type | Ergonomic |
| Materiale | Polypropylene |
| Model- | P10mL |
| Antal kanaler | 1 |
| Vis mere |