Få mere at vide
Gilson™ MICROMAN™ Positive-Displacement Pipets
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
20 til 50 μl
3 til 25 μl
50 til 250 μl
Model-:
M10
M100
M1000
M25
M250
M50
Kompatible tips:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Piston is located inside the tip or capillary preventing pipet contamination
- Color-coded push-button allows for easy identification of different models
- Dual function push-button that also ejects capillary pistons
- Comfortable PVDF handle resistant to aggressive chemicals
- Accurately measure high vapor pressure liquids without leakage or degradation of the tip
- M10 and M100 models are fully autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | C250 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Model- | M250 |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | Positive Displacement Pipette |
| Volumen (metrisk) | 50 til 250 μl |
| Til brug med (applikation) | Pipetting of viscous and dense liquids |