Få mere at vide
Gilson™ MICROMANTM E positiv forskydningspipet
Artikelnummer. p-4932285 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
20 til 50μ l
3 til 25μ l
50 til 250μ l
Model-:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
missing translation for 'unitSize':
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volumen (metrisk) Model- missing translation for 'unitSize'
15314775 1 til 10μL M10E Hver
15354775 50 til 250μ l M250E Hver
15324775 3 til 25μ l M25E Hver
15334775 20 til 50μ l M50E Hver
15344775 10 til 100μL M100E Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15314775 missing translation for 'mfr' Gilson™ missing translation for 'supplierNo' FD10001
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Den ergonomisk designede MICROMANTM E Positive Displacement Pipette sammen med engangs kapillærstempel (CP) spidser giver den højeste præcision ved pipettering af viskøse, ikke-vandige væsker som olier, blod, glycerol og mere, samtidig med at de beskytter pipetten mod forurening.
MICROMANTM E positive forskydningspipetter med kapillærstempler tilbyder den højeste præcision ved pipettering af problemvæsker som olier, kosmetik, blod, glycerol, radioaktive prøver, RNA, DNA og mere.
  • Ergonomisk design for at øge pipetteringsydelsen.
  • Patenteret QuickSnap-funktion til Kapillærstempel-tilpasningssystem.
  • Volumensikringsknap for at reducere risikoen for utilsigtet volumenændring under pipetteringscyklusser.
  • Behagelig og nem at bruge med ny håndtagsform og tilføjet fingerkrog.
  • Fuldt synlig volumeter.
  • Stor trykknap gør det nemt at aspirere og dosere.
  • Til fuldstændig og hurtig pipettering af viskøse, flygtige, tætte, varme eller kolde væsker.
  • Undgår lækager ved pipettering af flygtige (højt damptryk) væsker.
  • Undgå krydskontaminering eller overført restprøver.
  • For tips, se F148412G eller F148413G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kompatible tips Gilson CP10 Tips, F148412G
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Til brug med CP10, CP10ST
Materiale Polypropylen
Model- M10E
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Ja
Type Positiv forskydningspipette
Volumen (metrisk) 1 til 10μL
Til brug med (applikation) Til pipettering af viskøse, flygtige og problematiske væsker
Mængde 1
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Bredde (engelsk) 12,48 tommer.
Højde (engelsk) 1,42 tommer.
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.