Få mere at vide
Gilson™ MICROMANTM E positiv forskydningspipet
Artikelnummer. 15314775 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
10 til 100μL
20 til 50μ l
3 til 25μ l
50 til 250μ l
Model-:
M100E
M10E
M250E
M25E
M50E
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15314775 1 til 10μL M10E Hver
15354775 50 til 250μ l M250E Hver
15324775 3 til 25μ l M25E Hver
15334775 20 til 50μ l M50E Hver
15344775 10 til 100μL M100E Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15314775 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FD10001
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Den ergonomisk designede MICROMANTM E Positive Displacement Pipette sammen med engangs kapillærstempel (CP) spidser giver den højeste præcision ved pipettering af viskøse, ikke-vandige væsker som olier, blod, glycerol og mere, samtidig med at de beskytter pipetten mod forurening.
MICROMANTM E positive forskydningspipetter med kapillærstempler tilbyder den højeste præcision ved pipettering af problemvæsker som olier, kosmetik, blod, glycerol, radioaktive prøver, RNA, DNA og mere.
  • Ergonomisk design for at øge pipetteringsydelsen.
  • Patenteret QuickSnap-funktion til Kapillærstempel-tilpasningssystem.
  • Volumensikringsknap for at reducere risikoen for utilsigtet volumenændring under pipetteringscyklusser.
  • Behagelig og nem at bruge med ny håndtagsform og tilføjet fingerkrog.
  • Fuldt synlig volumeter.
  • Stor trykknap gør det nemt at aspirere og dosere.
  • Til fuldstændig og hurtig pipettering af viskøse, flygtige, tætte, varme eller kolde væsker.
  • Undgår lækager ved pipettering af flygtige (højt damptryk) væsker.
  • Undgå krydskontaminering eller overført restprøver.
  • For tips, se F148412G eller F148413G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips Gilson CP10 Tips, F148412G
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Rød
Materiale Polypropylen
Model- M10E
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Ja
Type Positiv forskydningspipette
Volumen (metrisk) 1 til 10μL
Til brug med (applikation) Til pipettering af viskøse, flygtige og problematiske væsker
Mængde 1
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Bredde (engelsk) 12,48 tommer.
Højde (engelsk) 1,42 tommer.
Egnet til formålet Certificeret kvalitet