Få mere at vide
Gilson™ MICROMAN™ E-kapillærstempler
Shop alle Gilson produkter
Mængde:
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volumen (metrisk):
1 til 10μ l
1 to 10 μL
10 til 100μ l
10 to 100 μL
100 til 1.000μ l
20 til 50μ l
20 to 50 μL
3 til 25μ l
3 to 25 μL
50 til 250μ l
Model-:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Box
Rack, 2 x 96
Stativ, 10 x 96
Æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 182
Pakke med 192
Pakke med 200
Pakke med 576
Pakke med 960
Beskrivelse
- Anbefales til reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
- Lavet specielt til Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
- Fås i en lang række volumener og designs, både i steriliserede og standardversioner, så de passer til dine behov.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 10μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | CP10ST |
| Længde (engelsk) | 10,71 tommer |
| Længde (metrisk) | 45.11 mm |
| Format | Stativ, 10 x 96 |
| Tip stil | Positiv forskydning |
| Vis mere |