Få mere at vide
Gilson™ MICROMANTM E Kapillærstempler
Artikelnummer. 12597526 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Mængde:
182 pakker
192 pakker
200 pakker
576 pakker
960 pakker
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
1 til 10μ l
10 til 100 μl
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
20 til 50 μl
20 til 50μ l
3 til 25 μl
3 til 25μ l
50 til 250μ l
Model-:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Stativ, 10 x 96
Stativ, 2 x 96
Æske
missing translation for 'unitSize':
Pakke med 182
Pakke med 192
Pakke med 200
Pakke med 576
Pakke med 960
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Volumen (metrisk) Model- Format missing translation for 'unitSize'
12597526 182 pakker 100 til 1.000μ l CP1000 Æske Pakke med 182
10192852 192 pakker 1 til 10 μl CP10ST Stativ, 2 x 96 Pakke med 192
10011912 960 pakker 1 til 10μ l CP10ST Stativ, 10 x 96 Pakke med 960
15306564 576 pakker 3 til 25 μl CP25ST Æske Pakke med 576
10789324 192 pakker 10 til 100 μl CP100ST Æske Pakke med 192
11327920 960 pakker 10 til 100μ l CP100ST Æske Pakke med 960
15304785 576 pakker 20 til 50 μl CP50ST Æske Pakke med 576
15314785 576 pakker 50 til 250μ l CP250ST Æske Pakke med 576
12609621 182 pakker 100 til 1.000μ l CP1000ST Æske Pakke med 182
10041932 960 pakker 1 til 10μ l CP10 Stativ, 2 x 96 Pakke med 192
12001532 960 pakker 1 til 10μ l CP10 Stativ, 10 x 96 Pakke med 960
10463942 200 pakker 3 til 25 μl CP25 Æske Pakke med 200
10726470 960 pakker 3 til 25μ l CP25 Stativ, 10 x 96 -
10646653 192 pakker 10 til 100 μl CP100 Æske Pakke med 192
10494132 960 pakker 10 til 100μ l CP100 Æske Pakke med 960
12123771 200 pakker 20 til 50 μl CP50 Æske Pakke med 200
10866510 960 pakker 20 til 50μ l CP50 Stativ, 10 x 96 Pakke med 960
10163522 200 pakker 50 til 250μ l CP250 Æske Pakke med 200
10456925 960 pakker 50 til 250μ l CP250 Æske Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 missing translation for 'options'
Product Code. 12597526 missing translation for 'mfr' Gilson™ missing translation for 'supplierNo' F148560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1092.32 DKK
    728.74 DKK / Pakke med 182
    Spare 363.58 DKK
    33% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
MICROMANTM E kapillærstempler giver reproducerbare, pålidelige resultater selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Anbefales til reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Lavet specifikt til GilsonTM MICROMANTM E-pipetter.
  • Fås i en lang række volumener og designs, både i steriliserede og standardversioner, så de passer til dine behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 100 til 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- CP1000
Længde (engelsk) 5,31 tommer
Længde (metrisk) 70.4 mm
Format Æske
Tip stil Positiv forskydning
Emballage Æske
Mængde 182 pakker
Produkttype Kapillærstempel
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Gilson Microman
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet