Få mere at vide
Gilson™ MICROMAN™ E-kapillærstempler
Artikelnummer. 11327920 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Mængde:
182 pakker
192 pakker
200 pakker
576 pakker
960 pakker
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
1 til 10μ l
10 til 100 μl
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
20 til 50 μl
20 til 50μ l
3 til 25 μl
3 til 25μ l
50 til 250μ l
Model-:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Boks
Reol, 2 x 96
Stativ, 10 x 96
Æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 182
Pakke med 192
Pakke med 200
Pakke med 576
Pakke med 960
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Volumen (metrisk) Model- Format unitSize
11327920 960 pakker 10 til 100μ l CP100ST Æske Pakke med 960
10192852 192 pakker 1 til 10 μl CP10ST Reol, 2 x 96 Pakke med 192
10011912 960 pakker 1 til 10μ l CP10ST Stativ, 10 x 96 Pakke med 960
15306564 576 pakker 3 til 25 μl CP25ST Boks Pakke med 576
10789324 192 pakker 10 til 100 μl CP100ST Boks Pakke med 192
15304785 576 pakker 20 til 50 μl CP50ST Boks Pakke med 576
15314785 576 pakker 50 til 250μ l CP250ST Æske Pakke med 576
12609621 182 pakker 100 til 1.000μ l CP1000ST Æske Pakke med 182
10041932 960 pakker 1 til 10μ l CP10 Reol, 2 x 96 Pakke med 192
12001532 960 pakker 1 til 10μ l CP10 Stativ, 10 x 96 Pakke med 960
10463942 200 pakker 3 til 25 μl CP25 Boks Pakke med 200
10726470 960 pakker 3 til 25μ l CP25 Stativ, 10 x 96 -
10646653 192 pakker 10 til 100 μl CP100 Boks Pakke med 192
10494132 960 pakker 10 til 100μ l CP100 Æske Pakke med 960
12123771 200 pakker 20 til 50 μl CP50 Boks Pakke med 200
10866510 960 pakker 20 til 50μ l CP50 Stativ, 10 x 96 Pakke med 960
10163522 200 pakker 50 til 250μ l CP250 Æske Pakke med 200
10456925 960 pakker 50 til 250μ l CP250 Æske Pakke med 960
12597526 182 pakker 100 til 1.000μ l CP1000 Æske Pakke med 182
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 11327920 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F148315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MICROMAN™ E-kapillærstempler giver reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Anbefales til reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Lavet specielt til Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
  • Fås i en lang række volumener og designs, både i steriliserede og standardversioner, så de passer til dine behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 til 100μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- CP100ST
Længde (engelsk) 10,71 tommer
Længde (metrisk) 41.8 mm
Format Æske
Tip stil Positiv forskydning
Emballage Æske
Mængde 960 pakker
Produkttype Kapillærstempel
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Gilson Microman
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet