Få mere at vide
Gilson™ MICROMAN™ E-kapillærstempler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10646653 Shop alle Gilson produkter
Mængde:
182 pakker
192 pakker
200 pakker
576 pakker
960 pakker
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
1 til 10μ l
10 til 100 μl
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
20 til 50 μl
20 til 50μ l
3 til 25 μl
3 til 25μ l
50 til 250μ l
Model-:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Boks
Reol, 2 x 96
Stativ, 10 x 96
Æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 182
Pakke med 192
Pakke med 200
Pakke med 576
Pakke med 960
Artikelnummer. 10646653
Brand: Gilson™ F148414
MICROMAN™ E-kapillærstempler giver reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Anbefales til reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Lavet specielt til Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
  • Fås i en lang række volumener og designs, både i steriliserede og standardversioner, så de passer til dine behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 til 100 μl
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Non-sterile
Farve Clear
Autoklaverbar Autoclavable
Model- CP100
Længde (engelsk) 4.8 in.
Længde (metrisk) 41.8 mm
Format Boks
Tip stil Positive Displacement
Emballage Box
Mængde 192 pakker
Produkttype Capillary Piston
Engangs Single-use
Til brug med (udstyr) Gilson Microman
Materiale Polypropylene
Egnet til formålet Certified Quality