Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Specialpipettetips
- Gilson™ MICROMAN™ E-kapillærstempler
Gilson™ MICROMAN™ E-kapillærstempler
Artikelnummer. 10494132 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Mængde:
182 pakker
192 pakker
200 pakker
576 pakker
960 pakker
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
1 til 10μ l
10 til 100 μl
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
20 til 50 μl
20 til 50μ l
3 til 25 μl
3 til 25μ l
50 til 250μ l
Model-:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Boks
Reol, 2 x 96
Stativ, 10 x 96
Æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 182
Pakke med 192
Pakke med 200
Pakke med 576
Pakke med 960
19 product options available for selection
| Artikelnummer. | Mængde | Volumen (metrisk) | Model- | Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10494132 | 960 pakker | 10 til 100μ l | CP100 | Æske | Pakke med 960 |
| 10192852 | 192 pakker | 1 til 10 μl | CP10ST | Reol, 2 x 96 | Pakke med 192 |
| 10011912 | 960 pakker | 1 til 10μ l | CP10ST | Stativ, 10 x 96 | Pakke med 960 |
| 15306564 | 576 pakker | 3 til 25 μl | CP25ST | Boks | Pakke med 576 |
| 10789324 | 192 pakker | 10 til 100 μl | CP100ST | Boks | Pakke med 192 |
| 11327920 | 960 pakker | 10 til 100μ l | CP100ST | Æske | Pakke med 960 |
| 15304785 | 576 pakker | 20 til 50 μl | CP50ST | Boks | Pakke med 576 |
| 15314785 | 576 pakker | 50 til 250μ l | CP250ST | Æske | Pakke med 576 |
| 12609621 | 182 pakker | 100 til 1.000μ l | CP1000ST | Æske | Pakke med 182 |
| 10041932 | 960 pakker | 1 til 10μ l | CP10 | Reol, 2 x 96 | Pakke med 192 |
| 12001532 | 960 pakker | 1 til 10μ l | CP10 | Stativ, 10 x 96 | Pakke med 960 |
| 10463942 | 200 pakker | 3 til 25 μl | CP25 | Boks | Pakke med 200 |
| 10726470 | 960 pakker | 3 til 25μ l | CP25 | Stativ, 10 x 96 | - |
| 10646653 | 192 pakker | 10 til 100 μl | CP100 | Boks | Pakke med 192 |
| 12123771 | 200 pakker | 20 til 50 μl | CP50 | Boks | Pakke med 200 |
| 10866510 | 960 pakker | 20 til 50μ l | CP50 | Stativ, 10 x 96 | Pakke med 960 |
| 10163522 | 200 pakker | 50 til 250μ l | CP250 | Æske | Pakke med 200 |
| 10456925 | 960 pakker | 50 til 250μ l | CP250 | Æske | Pakke med 960 |
| 12597526 | 182 pakker | 100 til 1.000μ l | CP1000 | Æske | Pakke med 182 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Product Code.
10494132
missing translation for 'mfr'
Gilson™
missing translation for 'supplierNo'
F148314
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Add to basket
3263.05 DKK valid until 2026-04-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28034" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28034" for at få din tilbudspris.
Add to basket
Description
- Anbefales til reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
- Lavet specielt til Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
- Fås i en lang række volumener og designs, både i steriliserede og standardversioner, så de passer til dine behov.
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 10 til 100μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | CP100 |
| Længde (engelsk) | 10,71 tommer |
| Længde (metrisk) | 41.8 mm |
| Format | Æske |
| Tip stil | Positiv forskydning |
| Emballage | Æske |
| Mængde | 960 pakker |
| Produkttype | Kapillærstempel |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Microman |
| Materiale | Polypropylen |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Show More Show Less |