Få mere at vide
Gilson™ MICROMAN™ E-kapillærstempler
Shop alle Gilson produkter
Mængde:
182 pakker
192 pakker
200 pakker
576 pakker
960 pakker
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
1 til 10μ l
10 til 100 μl
10 til 100μ l
100 til 1.000μ l
20 til 50 μl
20 til 50μ l
3 til 25 μl
3 til 25μ l
50 til 250μ l
Model-:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Boks
Reol, 2 x 96
Stativ, 10 x 96
Æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 182
Pakke med 192
Pakke med 200
Pakke med 576
Pakke med 960
Beskrivelse
- Anbefales til reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
- Lavet specielt til Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
- Fås i en lang række volumener og designs, både i steriliserede og standardversioner, så de passer til dine behov.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 3 til 25 μl |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Farve | Clear |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Model- | CP25 |
| Længde (engelsk) | 4.25 in. |
| Længde (metrisk) | 86.2 mm |
| Format | Boks |
| Tip stil | Positive Displacement |
| Vis mere |