Få mere at vide
Gilson™ MICROMAN™ E-kapillærstempler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10192852 Shop alle Gilson produkter
Mængde:
10 x 96 Pk.
182 Pk.
192 Pk.
200 Pk.
576 Pk.
960 Pk.
Volumen (metrisk):
1 til 10μ l
1 to 10 μL
10 til 100μ l
10 to 100 μL
100 til 1.000μ l
20 til 50μ l
20 to 50 μL
3 til 25μ l
3 to 25 μL
50 til 250μ l
Model-:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP25ST
CP50
CP50ST
Format:
Box
Rack, 2 x 96
Stativ, 10 x 96
Æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 182
Pakke med 192
Pakke med 200
Pakke med 576
Pakke med 960
Artikelnummer. 10192852
Brand: Gilson™ F148413
MICROMAN™ E-kapillærstempler giver reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Anbefales til reproducerbare, pålidelige resultater, selv med de mest viskøse eller flygtige væsker.
  • Lavet specielt til Gilson™ MICROMAN™ E-pipetter.
  • Fås i en lang række volumener og designs, både i steriliserede og standardversioner, så de passer til dine behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 to 10 μL
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Sterile
Farve Clear
Autoklaverbar Autoclavable
Model- CP10ST
Længde (engelsk) 5.39 in.
Længde (metrisk) 45.1 mm
Format Rack, 2 x 96
Tip stil Positive Displacement
Emballage Box
Mængde 192 Pk.
Produkttype Capillary Piston
Engangs Single-use
Til brug med (udstyr) Gilson Microman
Materiale Polypropylene
Egnet til formålet Certified Quality