Få mere at vide
Gilson™ Tiptomt stativ til pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4330372 Shop alle Gilson produkter
Holder:
DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
Pipettespidser (0,1 til 10μ L)
Pipettespidser (1 til 10 ml)
Pipettespidser (1 til 5 ml)
Pipettespidser (100 til 1000μ L)
Pipettespidser (2 til 200μ L)
Pipettespidser (20 til 300μ L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10193092
Brand: Gilson™ F161220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Bruges med løs Gilson Diamantspidser. Gilson™ Tip Tomt stativ til pipette Tip er farvekodet for at gøre det nemt at bruge.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fremstillet af polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkluderer Empty Rack
Produkttype Tomt stativ
Array 1x1
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Pipettespidser (1 til 10 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Diamant tips
nr. pr. pakke 1
Mængde 1
Størrelse 150 x 101 x 170 mm
Længde (metrisk) 9.7 cm
Længde (engelsk) 3,82 tommer.
Bredde (engelsk) 5,98''
Højde (engelsk) 6,57 tommer.