Få mere at vide
Gilson™ Tiptomt stativ til pipettespidser
Shop alle Gilson produkter
Holder:
DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl)
Pipettespidser (0,1 til 10μ L)
Pipettespidser (1 til 10 ml)
Pipettespidser (1 til 5 ml)
Pipettespidser (100 til 1000μ L)
Pipettespidser (2 til 200μ L)
Pipettespidser (20 til 300μ L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fuldt autoklaverbar
- Fremstillet af polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 2 Empty Racks |
| Produkttype | Tomt stativ |
| Array | 1x2 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Holder | Pipettespidser (0,1 til 10μ L) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja, interlocking |
| Vis mere |