Få mere at vide
Gilson™ Tiptomt stativ til pipettespidser
Artikelnummer. 12649601 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Holder:
D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl)
D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl)
D200 pipettespidser (2 til 200 μl)
DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl)
Pipettoppe (1 til 10 ml D10)
Pipettoppe (1 til 5 ml D5000)
Pipettoppe (20 til 300 μl, D300)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
12649601 D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl) Pakke med 2
10193092 Pipettoppe (1 til 10 ml D10) Hver
10001972 Pipettoppe (1 til 5 ml D5000) Hver
12699591 D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl) Pakke med 2
12599615 DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl) Pakke med 2
12609601 D200 pipettespidser (2 til 200 μl) Pakke med 2
12619601 Pipettoppe (20 til 300 μl, D300) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12649601 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F171502
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Visa alla kampanjer
På lager
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Brug med løse Gilson diamant-spidser. GilsonTM Tip Empty Rack For Pipette-tippe er farvekodede for nem brug.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fremstillet af polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, interlocking
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Diamant tips
Mængde 2
Størrelse 134 x 89 x 196 mm
Længde (metrisk) 9.3 cm
Længde (engelsk) 3,66 tommer.
Bredde (engelsk) 5,28 tommer.
Højde (engelsk) 7,56 tommer.
Inkluderer 2 tomme stativer
Produkttype Tomt stativ
Array 1x2
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.