Få mere at vide
Gilson™ Tiptomt stativ til pipettespidser
Artikelnummer. 10193092 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Holder:
D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl)
D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl)
D200 pipettespidser (2 til 200 μl)
DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl)
Pipettoppe (1 til 10 ml D10)
Pipettoppe (1 til 5 ml D5000)
Pipettoppe (20 til 300 μl, D300)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10193092 Pipettoppe (1 til 10 ml D10) Hver
10001972 Pipettoppe (1 til 5 ml D5000) Hver
12699591 D10 pipettespidser (0,1 til 10 μl) Pakke med 2
12599615 DL10 pipettespidser (0,1 til 10 μl) Pakke med 2
12609601 D200 pipettespidser (2 til 200 μl) Pakke med 2
12619601 Pipettoppe (20 til 300 μl, D300) Pakke med 2
12649601 D1000 pipettoppe (100 til 1000 μl) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10193092 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F161220
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Brug med løse Gilson diamant-spidser. GilsonTM Tip Empty Rack For Pipette-tippe er farvekodede for nem brug.
  • Fuldt autoklaverbar
  • Fremstillet af polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Pipettoppe (1 til 10 ml D10)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Diamant tips
nr. pr. pakke 1
Mængde 1
Størrelse 150 x 101 x 170 mm
Længde (metrisk) 9.7 cm
Længde (engelsk) 3,82 tommer.
Bredde (engelsk) 5,98''
Højde (engelsk) 6,57 tommer.
Inkluderer Tom rack
Produkttype Tomt stativ
Array 1x1