Få mere at vide
Gilson™ DISTRITIPS™ Sprøjter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4330380 Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1 til 12,5μ L
10 til 125μ L
100μ L til 1,25 ml
Model-:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (Steril)
125μ L mikro
125μ L mikro ST (Steril)
1250μ L Mini
1250μ L Mini ST (Steril)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10606463
Brand: Gilson™ F164110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanterer nøjagtighed og præcision. DISTRITIPS™ Sprøjter har et alikvotvolumenområde fra 1μ L til 1,25 ml.
  • Med niveauindikator
  • Fås i standard eller steriliseret (ST ) formular i kasser med 50 stk
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA og protease
  • Fri for farvestoffer, så ingen risiko for kontaminering fra deres komponenter
  • Kun tre sprøjter er nødvendige for at dække 1μ L til 1,25 ml
  • Mere end 100 alikvoter kan dispenseres fra hver sprøjte
  • Ideel til præcise alikvoter
  • Kan bruges med viskøse og flygtige opløsninger
  • Bulk eller individuelt indpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 til 125μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- 1250μ L Mini
Nøjagtighed ±1.00μ L
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 93.5 mm
Rene krav Ingen spor af metal
Til brug med (applikation) Viskøse, flygtige opløsninger
Format Bulk
Tip stil Positiv forskydning
Emballage Bulk
Mængde 50 Pk.
Produkttype DistriTip™ Sprøjte
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) DISTRIMAN Repeating Pipette
Uddannet Nej
Produktlinje DistriTips