Beskrivelse
- Med niveauindikator
- Fås i standard eller steriliseret (ST ) formular i kasser med 50 stk
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA og protease
- Fri for farvestoffer, så ingen risiko for kontaminering fra deres komponenter
- Kun tre sprøjter er nødvendige for at dække 1μ L til 1,25 ml
- Mere end 100 alikvoter kan dispenseres fra hver sprøjte
- Ideel til præcise alikvoter
- Kan bruges med viskøse og flygtige opløsninger
- Bulk eller individuelt indpakket
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 til 125μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | 1250μ L Mini |
| Nøjagtighed | ±1.00μ L |
| Længde (engelsk) | 3,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 93.5 mm |
| Rene krav | Ingen spor af metal |
| Vis mere |