Få mere at vide
Gilson™ DISTRITIPSTM Sprøjter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10397512 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 12,5μ L
10 til 125μ L
100μ L til 1,25 ml
Model-:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (Steril)
125μ L mikro
125μ L mikro ST (Steril)
1250μ L Mini
1250μ L Mini ST (Steril)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- unitSize
10397512 1 til 12,5μ L 125μ L mikro Pakke med 50
10606463 10 til 125μ L 1250μ L Mini Pakke med 50
10616463 100μ L til 1,25 ml 12,5 ml Maxi Pakke med 50
10367562 1 til 12,5μ L 125μ L mikro ST (Steril) Pakke med 50
12021572 10 til 125μ L 1250μ L Mini ST (Steril) Pakke med 50
10152902 100μ L til 1,25 ml 12,5 ml Maxi ST (Steril) Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10397512 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F164100
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanterer nøjagtighed og præcision. DISTRITIPSTM-sprøjter har et aliquot-volumen fra 1 μl til 1,25 ml.
  • Med niveauindikator
  • Fås i standard eller steriliseret (ST ) formular i kasser med 50 stk
  • Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA og protease
  • Fri for farvestoffer, så ingen risiko for kontaminering fra deres komponenter
  • Kun tre sprøjter er nødvendige for at dække 1μ L til 1,25 ml
  • Mere end 100 alikvoter kan dispenseres fra hver sprøjte
  • Ideel til præcise alikvoter
  • Kan bruges med viskøse og flygtige opløsninger
  • Bulk eller individuelt indpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 12,5μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- 125μ L mikro
Nøjagtighed ±0,125μ L
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Rene krav Ingen spor af metal
Til brug med (applikation) Viskøse, flygtige opløsninger
Format Bulk
Tip stil Positiv forskydning
Emballage Bulk
Mængde 50 Pk.
Produkttype DistriTip™ Sprøjte
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) DISTRIMAN Repeating Pipette
Uddannet Ja
Produktlinje DistriTips
Materiale Polypropylen
Gradueringer 2.5 mL