Beskrivelse
- Med niveauindikator
- Fås i standard eller steriliseret (ST ) formular i kasser med 50 stk
- Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA og protease
- Fri for farvestoffer, så ingen risiko for kontaminering fra deres komponenter
- Kun tre sprøjter er nødvendige for at dække 1μ L til 1,25 ml
- Mere end 100 alikvoter kan dispenseres fra hver sprøjte
- Ideel til præcise alikvoter
- Kan bruges med viskøse og flygtige opløsninger
- Bulk eller individuelt indpakket
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100μ L til 1,25 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | 12,5 ml Maxi ST (Steril) |
| Nøjagtighed | ±10,0μ L |
| Længde (engelsk) | 4,4 tommer. |
| Længde (metrisk) | 112 mm |
| Rene krav | Fri for DNA, RNA, RNase, DNase, pyrogener |
| Vis mere |