Få mere at vide
Gilson™ DISTRIMANTM Positiv-forskydnings Gentagende Pipet
Artikelnummer. 10285542 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 1,25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10285542 1 til 1,25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10285542 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F164001
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Positiv forskydning, trinløst justerbar repeaterpipet. DISTRIMANTM Positive-Displacement Repetitive Pipette forenkler flerdosering.
  • Nøjagtighed og præcision: Ingen risiko for utilsigtede konverteringsfejl med direkte udlæsning og nøjagtig volumenfordeling, der kræves af applikationen.
  • Tidsbesparelse: Spar tid med kontinuerligt justerbar volumen og mange fordele af aliquoter: Op til 125. Hurtigere flerudlevering.
  • Kontrolknap til lydstyrkevalg.
  • DISTRITIPS sprøjter findes i standard- og steriliserede versioner.
  • Kun 3 sprøjter til at dække aliquot-volumen fra 1 μl til 1,25 ml.
Applikationer:
  • Enhver anvendelse, der kræver gentagen udlevering inden for klinisk, hospitals-, biologiske, kemiske, fødevare- og drikkevare-, farmaceutisk, kosmetik- og retsmedicinske områder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO-8655
Kompatible tips Distritips
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Model- DISTRIMAN
Antal kanaler 1
Type Positiv forskydning Gentagende pipette
Volumen (metrisk) 1 til 1,25 ml
Til brug med (applikation) Viskøse og flygtige opløsninger
Inkluderer Skorstensstativ, rør, fittings
Mængde 1
garanti 1 år
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Bredde (engelsk) 12,48 tommer.
Højde (engelsk) 1,42 tommer.
Egnet til formålet Certificeret kvalitet