Få mere at vide
Gilson™ Tilbehør til PIPETMANTM Komplet Pipeteringssystem - TrioTM Pipetstativ
Artikelnummer. 10719714 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Holder 3 Gilson Pipetter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10719714 Holder 3 Gilson Pipetter Hver
1 options
Artikelnummer. 10719714 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F161405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    922.00 DKK
    869.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.21 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
TrioTM Portable Pipet Stand rummer tre pipetter.
  • Enkelt, gennemsigtigt design giver praktisk og sikker måde at opbevare Gilson pipetter
  • Gennemsigtig krop gør det muligt at se objekter placeret bagved
  • Tilbehør til brug i stinkskab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1x Trio pipetstativ
Farve Klar
Til brug med Pipetter
Materiale Polypropylen
Type Pipetteholder
Til brug med (applikation) Holder 3 Gilson Pipetter
Til brug med (udstyr) PIPETMAN™ Komplet pipetteringssystem
Inkluderer 1x Trio pipetstativ
Emballagetype Æske
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) 140 X 150 X 286 mm
Længde (engelsk) 5,5 tommer
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 150 mm
Højde (engelsk) 11,3 tommer
Højde (metrisk) 286 mm
Vægt (engelsk) .31 lb
Vægt (metrisk) 832 g