Få mere at vide
Gilson™ Tilbehør til PIPETMANTM komplet pipetteringssystem - SingleTM pipetholder
Shop alle Gilson produkterBeskrivelse
- Sidder fast på enhver glat, tør overflade uden at skade
- Modstandsdygtig over for kemikalier og UV-lys
- Holder enhver Gilson pipette undtagen PIPETMANTM-konceptet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1x enkelt pipetholder |
| Farve | Hvid |
| Til brug med | Pipetter |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Pipetteholder |
| Til brug med (udstyr) | Pipetteman™ komplet pipetteringssystem |
| Inkluderer | 1x enkelt pipetholder |
| Emballagetype | Æske |
| Mængde | 1 |
| Dimensioner (L x B x H) | 50 X 95 X 50 mm |
| Vis mere |