Få mere at vide
Gilson™ Tilbehør til PIPETMAN™ Komplet pipetteringssystem - Jimmy™ Mikrorørsåbnere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10188304 Shop alle Gilson produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 10188304
Brand: Gilson™ F144983
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jimmy™ Mikrorørsåbnere til brug med PIPETMAN Classic™ og PIPETMAN™ Neo pipetter.
  • Til åbning af mikrorør med både snaphætte og skruelåg
  • Øger pipetteringseffektiviteten, mindsker træthed forbundet med manuel røråbning og eliminerer almindelig forureningsmåde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Alle pipetter med spidser monteret
Materiale Polypropylen
Type Mikrorørsåbner
Til brug med (udstyr) PIPETMAN™ Komplet pipetteringssystem
Mængde 3 Pk.