Få mere at vide
Gilson™ Tilbehør til PIPETMANTM Complete Pipetting System - CarrouselTM Pipetstativ
Artikelnummer. 10571093 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Holder 7 pipetter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10571093 Holder 7 pipetter Hver
1 options
Artikelnummer. 10571093 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. F161401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.76 DKK
    987.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.43 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Praktisk roterende stativ holder op til syv enkelt- og multikanal Gilson pipetter
  • Robust, stabil og pladsbesparende stand
  • Får bordarbejdet til at se pænt og ryddeligt ud
  • Den tunge bund af stativet forhindrer væltning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1x karruselpipettestativ
Farve Hvid
Til brug med Pipetter
Materiale Polypropylen
Type Pipetteholder
Til brug med (applikation) Holder 7 pipetter
Til brug med (udstyr) PIPETMAN™ Komplet pipetteringssystem
Inkluderer 1x karruselpipettestativ
Emballagetype Æske
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) 205 X 205 X 405 mm
Længde (engelsk) 8,1 tommer
Længde (metrisk) 205 mm
Bredde (engelsk) 8,1 tommer
Bredde (metrisk) 205 mm
Højde (engelsk) 15,9 tommer
Højde (metrisk) 405 mm
Vægt (engelsk) 1.98 lb
Vægt (metrisk) 780 g