Få mere at vide
Cole-Parmer™ GILMONT ™Vinyl mikropladeforseglingsfilm
Artikelnummer. p-8009039 Shop alle Cole-Parmer produkter
nr. pr. pakke:
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15175952
Brand: Cole-Parmer™ 1302442
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Vinyl
Sterilitet Steril
nr. pr. pakke 50
Dimensioner (L x B) 79.4 x 145.5 mm
Produkttype Mikropladeforseglingsfilm
Tykkelse 100μ m
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C